Learn More
Micronova™ Adaptadores de rosca ACME
Código de producto. 12857033 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
5,75 in
8 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
12857033 5,75 in cada uno
12847033 8 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12857033 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor SSA3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.45€
    53.19€ / paquete de 1
    Ahorro 2.26€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Las dos versiones de adaptadores ACME de acero inoxidable conectan adaptadores roscados de cepillo y fregona a mangos de desconexión rápida de la serie SSU (SSA-3) o conectan adaptadores de fregona de desconexión rápida a mangos roscados (SSA-2).
El Micronova Los adaptadores de rosca ACME sirven como conexión entre varios Micronova Adaptadores y manijas roscadas o de desconexión rápida. El SSA-2 sirve para conectar una gama de herramientas de limpieza y adaptadores de fregona de desconexión rápida con mangos roscados, como mangos de la serie STA. El SSA-3 sirve para conectar una gama de adaptadores roscados de cepillos y fregonas, como la serie QPSL, con los mangos de acero inoxidable de desconexión rápida de la serie SSU.
  • Adaptadores roscados ACME
  • Acero inoxidable con conectores de policetona
  • Conecta varios adaptadores a mangos roscados o de desconexión rápida
  • SSA-2 conecta mangos roscados a adaptadores de herramientas y fregonas QD
  • SSA-3 conecta adaptadores roscados de fregona y cepillo a los mangos QD SSU
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Fíjelo a un mango de acero inoxidable (se vende por separado) con el adaptador de rosca 19-035-362B.
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador roscado macho
Longitud (imperial) 5,75 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 14,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Conector roscado para mangos y herramientas y adaptadores de fregonas QD
Para utilizar con (aplicación) Suelos, paredes, aisladores
Color-coded No
Material Acero inoxidable electropulido (304), Policetona