Learn More
Solución tampón de acetato de pH: 5,0, Fisher Chemical™ Código de producto.: 12960684
Solución tampón de acetato de pH: 5,0, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12960684 Tienda Fisher Chemical Productos
1000mL, 1000 ml
Click to view available options
Cantidad:
1000mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. 12960684
Marca: Fisher Chemical SOL 042 1L
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Intervalo de pH 5,0
Tipo de producto Tampón
Formulario Líquido
Cantidad 1000mL
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
4 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote2504017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/04/2025 Código de productoSOL 042 1L
Número de lote1089595 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2025 Código de productoSOL 042 1L
Número de lote1039297 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoSOL 042 1L
Número de lote1056745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/03/2025 Código de productoSOL 042 1L
Título del producto
Solución tampón de acetato de pH: 5,0, Fisher Chemical™ >