Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C18
Utilice estas columnas con núcleo sólido especialmente para una retención óptima en una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
Marca: Thermo Scientific™ 74104-253030
Descripción
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares- Mecanismo de interacción hidrófoba
- Las partículas de 4 μm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Gracias al diseño de las partículas de 4μm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
| Columna de análisis | |
| HPLC | |
| 8700 psi (600 bar) | |
| De 1 a 11 | |
| 130 m²/g | |
| L1 | |
| Accucore | |
| 7% | |
| Sí |
| 3 mm | |
| 250 mm | |
| 4 μm | |
| 80Å | |
| 60 °C | |
| C18 | |
| Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
| Fase reversa | |
| Fase reversa |
Videos
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.