Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Accucore™ XL C18
Utilice estas columnas con núcleo sólido especialmente para una retención óptima en una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones.
450.00€ - 991.00€
Especificaciones
Presión máxima | 8700 psi (600 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 4 μm |
pH | De 1 a 11 |
Tamaño de poro | 80Å |
Área de la superficie | 130 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12880743
|
Thermo Scientific™
74104-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
779.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12890743
|
Thermo Scientific™
74104-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | ||||||
12850743
|
Thermo Scientific™
74104-054630 |
50 mm | 4,6 mm | N/A | ||||||
12860743
|
Thermo Scientific™
74104-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12870743
|
Thermo Scientific™
74104-103030 |
100 mm | 3 mm |
850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12800753
|
Thermo Scientific™
74104-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
850.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12810753
|
Thermo Scientific™
74104-152130 |
150 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
12820753
|
Thermo Scientific™
74104-153030 |
150 mm | 3 mm |
899.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12830753
|
Thermo Scientific™
74104-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
899.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12840753
|
Thermo Scientific™
74104-252130 |
250 mm | 2,1 mm | N/A | ||||||
12860753
|
Thermo Scientific™
74104-253030 |
250 mm | 3 mm |
991.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12850753
|
Thermo Scientific™
74104-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
947.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12870753
|
Thermo Scientific™
74104-012101 |
10 mm | 2,1 mm |
486.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12890753
|
Thermo Scientific™
74104-014001 |
10 mm | 4 mm |
450.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12880753
|
Thermo Scientific™
74104-013001 |
10 mm | 3 mm |
486.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Optimice los métodos convencionales de HPLC con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 4 μm garantizan una gran eficacia dentro de los límites de presión para HPLC estándares. La alta cobertura de fase unida proporciona una retención óptima de una amplia gama de analitos no polares en varias aplicaciones. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad óptima de compuestos no polares- Mecanismo de interacción hidrófoba
- Las partículas de 4 μm con tecnología de núcleo mejorada y la estrecha distribución de tamaño de partículas reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación en métodos de HPLC convencionales.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Gracias al diseño de las partículas de 4 μm de núcleo sólido, no se precisan cambios en el método ni en el sistema.
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
8700 psi (600 bar) | |
De 1 a 11 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
4 μm | |
80Å | |
60 °C | |
C18 | |
7% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.