Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ PFP
Utilice estas columnas de partículas de núcleo sólido para analizar mezclas difíciles de resolver, como drogas y productos farmacéuticos.
481.00€ - 920.00€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 80Å |
Área de la superficie | 130 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11377491
|
Thermo Scientific™
17426-032130 |
30 mm | 2,1 mm | |||||||
11307501
|
Thermo Scientific™
17426-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
681.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11317501
|
Thermo Scientific™
17426-053030 |
50 mm | 3 mm |
681.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11327501
|
Thermo Scientific™
17426-054630 |
50 mm | 4,6 mm | |||||||
11337501
|
Thermo Scientific™
17426-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
799.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11347501
|
Thermo Scientific™
17426-103030 |
100 mm | 3 mm |
833.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11357501
|
Thermo Scientific™
17426-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
799.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11367501
|
Thermo Scientific™
17426-152130 |
150 mm | 2,1 mm |
920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11377501
|
Thermo Scientific™
17426-153030 |
150 mm | 3 mm |
920.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11387501
|
Thermo Scientific™
17426-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
920.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11687711
|
Thermo Scientific™
17426-014005 |
10 mm | 4 mm |
481.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11677711
|
Thermo Scientific™
17426-013005 |
10 mm | 3 mm |
481.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11667711
|
Thermo Scientific™
17426-012105 |
10 mm | 2,1 mm |
490.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Mejore las separaciones para LC de compuestos halogenados y analitos polares no halogenados utilizando las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ PFP. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. Los grupos de flúor en la fase estacionaria PFP proporcionan mayor retención y selectividad para los isómeros posicionales de compuestos halogenados y para compuestos con grupos funcionales polares. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa- La fase pentafluorofenil (PFP) proporciona una selectividad única para especies halogenadas y compuestos polares no halogenados.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Specifications
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L43 | |
Accucore | |
5 % | |
Sí |
2,6 μm | |
80Å | |
70°C | |
PFP (pentafluorofenilpropilo) | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.