Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ PFP
Utilice estas columnas de partículas de núcleo sólido para analizar mezclas difíciles de resolver, como drogas y productos farmacéuticos.
Marca: Thermo Scientific™ 17426-014005
456.70 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Mejore las separaciones para LC de compuestos halogenados y analitos polares no halogenados utilizando las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ PFP. Las partículas de núcleo sólido reforzado de 2,6 μm permiten separaciones rápidas y de alta resolución con contrapresiones bajas. Los grupos de flúor en la fase estacionaria PFP proporcionan mayor retención y selectividad para los isómeros posicionales de compuestos halogenados y para compuestos con grupos funcionales polares. La robusta tecnología de unión y los procedimientos de relleno automatizado garantizan una excelente reproducibilidad y una larga vida útil de las columnas.
Selectividad alternativa- La fase pentafluorofenil (PFP) proporciona una selectividad única para especies halogenadas y compuestos polares no halogenados.
- Las partículas de tecnología de núcleo mejorado de 2,6 µm permiten su funcionamiento a altas velocidades de caudal sin generar contrapresiones excesivas.
- Las partículas de núcleo sólido de 2,6 µm y la estrecha distribución de tamaños de partícula reducen la amplitud de la banda y mejoran la eficacia de separación.
- La alta cobertura de superficie de sílice minimiza las interacciones secundarias y la formación de picos.
- Partículas de núcleo sólido de 2,6 µm para una menor contrapresión en comparación con las partículas para UHPLC de menos de 2 µm
- Compatible con instrumentos de HPLC convencionales y plataformas de UHPLC
- Tecnología de unión avanzada
- Proceso de relleno automatizado
Especificaciones
Cartucho protector, 4/paq. | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
14500 psi (1000 bar) | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L43 | |
Accucore | |
5 % | |
Sí |
4 mm | |
10 mm | |
2,6 μm | |
80Å | |
70°C | |
PFP (pentafluorofenilpropilo) | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Videos
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.