Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños Acclaim™ SEC-300
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con la familia de columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina Acclaim.
Marca:  Thermo Scientific™ 082740
774.75 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15148754
  • 779.00€ / cada uno
Descripción
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con las columnas para cromatografía HPLC de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina, abarcan el siguiente rango de peso molecular: 5 μm, 300 Å. La combinación de una resina hidrófila multiporo de mono dispersión y un tamaño de partículas pequeño proporciona una alta resolución y una buena linealidad de la curva de calibración sin puntos de inflexión para análisis exactos y fiables de una gran variedad de polímeros solubles en agua.
La columna Acclaim SEC-300 está calibrada de 100 hasta 50 000 daltons y ofrece una buena resolución para polímeros u oligómeros de menor peso molecular.
Análisis de alto rendimiento de polímeros solubles en agua
  • Análisis de alta resolución con menor consumo de disolvente disponible en dimensiones 4,6 x 300 mm
  • La unión de superficie estable conduce a un drenaje bajo de la columna y mejora la compatibilidad con UV, RI, MS, ELSD y los detectores de aerosol cargados Thermo Scientific Dionex™ Corona™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Precolumna
33 mm
5 μm
300 Å
1000 m²/g
N/D
Acclaim
Exclusión por tamaño
Exclusión por tamaño
Responsibly packaged
4,6 mm
Esférica
De 2 a 12
Unitary
60 °C
Patentado
Tipo(s) de
Sí
Bio-LC
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños Acclaim™ SEC-300 > Acclaim SEC-300; 5 μm; 33 x 4,6 mm de diámetro interior
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.