Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de cromatografía de exclusión por tamaños Acclaim™ SEC-300
Código de producto. p-4569674 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
33 mm
150 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
7,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15108754
Marca: Thermo Scientific™ 079723
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con la familia de columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina Acclaim.
Separe los polímeros y oligómeros solubles en agua con las columnas para cromatografía HPLC de exclusión por tamaños Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-300. Estas columnas de cromatografía de exclusión por tamaños, alto rendimiento y a base de resina, abarcan el siguiente rango de peso molecular: 5 μm, 300 Å. La combinación de una resina hidrófila multiporo de mono dispersión y un tamaño de partículas pequeño proporciona una alta resolución y una buena linealidad de la curva de calibración sin puntos de inflexión para análisis exactos y fiables de una gran variedad de polímeros solubles en agua.
La columna Acclaim SEC-300 está calibrada de 100 hasta 50 000 daltons y ofrece una buena resolución para polímeros u oligómeros de menor peso molecular.
Análisis de alto rendimiento de polímeros solubles en agua
  • Análisis de alta resolución con menor consumo de disolvente disponible en dimensiones 4,6 x 300 mm
  • La unión de superficie estable conduce a un drenaje bajo de la columna y mejora la compatibilidad con UV, RI, MS, ELSD y los detectores de aerosol cargados Thermo Scientific Dionex™ Corona™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Caudal 0,35 mL/min
Longitud (métrico) 300 mm
Presión máxima 1200 psi (80 bar)
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 12
Tamaño de poro 300 Å
Cantidad Unitary
Temperatura 60 °C
Tipo USP N/D
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Polímero esférico, completamente poroso
Tipo de columna Exclusión por tamaño
Con desactivación terminal Sí
Fase Exclusión por tamaño
Técnica Bio-LC
Características ecológicas Responsibly packaged
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.