Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 120 C8
Consiga un rendimiento excepcional y una resolución máxima para la separación de fase reversa de analitos con una hidrofobicidad moderada.
Marca:  Thermo Scientific™ 071979
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11361973
  • 271.00€ / paquete de 2
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 27-08-2025
Descripción
Para la separación de fase reversa de analitos con hidrofobicidad moderada, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Estas columnas de alto rendimiento ofrecen una selectividad similar a las columnas Acclaim 120 C18 con un orden de elución predecible, pero menor retención. Los compuestos se eluyen más rápidamente, lo que genera separaciones más rápidas. La exclusiva composición química de los ligandos C8 densamente unidos sobre un sustrato de sílice ultrapura, esférica y porosa confiere a las columnas Acclaim 120 C8 una excelente eficacia.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para la separación de moléculas pequeñas
  • Baja actividad de silanol para lograr excelentes formas de pico
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cartucho protector, 2/paq.
10 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
L7
Acclaim
11 %
Sí
Responsibly packaged
3 mm
4500 psi (310 bar)
De 2 a 8
Pack of 2
60 °C
C8
Esférico, sílice ultra pura porosa
Fase reversa
Fase reversa
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Acclaim™ 120 C8 > Longitud: 10mm; D.I.: 3,0 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.