Documentos
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Se utiliza para la separación de fase reversa de compuestos básicos o farmacéuticos mediante fases móviles altamente acuosas.
Marca: Thermo Scientific™ 071983
Resuelva una amplia variedad de analitos polares y no polares con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage (PA). Estas columnas de fase reversa integradas en sulfonamida proporcionan una selectividad única y una excelente forma de pico para analitos ácidos, básicos y neutros. Además, poseen una superficie suavemente hidrófila, que se mantiene en contacto con fases móviles solo acuosas, lo que hace desaparecer los problemas de deshumedecimiento comunes de las columnas de fase reversa convencionales C18. Utilice columnas Acclaim PA para separaciones eficaces de ácido nucleico y compuestos farmacéuticos o bases mediante fases móviles altamente acuosas.
Selectividad única para la separación de analitos polares y no polaresAlcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
Cartucho protector, 2/paq. | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
300 m²/g | |
L60 | |
Acclaim | |
17 % | |
Sí | |
Responsibly packaged |
3 mm | |
4500 psi (310 bar) | |
De 2 a 8 | |
Pack of 2 | |
60 °C | |
Polar integrado | |
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.