Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18
Utilice estas columnas de fase reversa C18 de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Marca:  Thermo Scientific™ 074812
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11332073
  • 1170.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Descripción
Mejore la eficacia de la separación en sus aplicaciones de fase reversa con las columnas Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18. Estas columnas tienen un sustrato de sílice ultrapura con muy bajo contenido de metal para minimizar los efectos secundarios y proporcionar formas de pico simétricas. La exclusiva composición química de unión produce una cobertura de superficie excelente para proporcionar separaciones muy predecibles que no se ven afectadas por interacciones secundarias. Utilice estas columnas de gran eficacia para lograr una resolución máxima en una amplia variedad de aplicaciones.
Columnas de fase reversa de alto rendimiento para obtener resultados reproducibles
  • La combinación de una cobertura de superficie muy elevada con un contenido de metal muy bajo da como resultado columnas con una eficacia extraordinaria
  • Rendimiento reproducible de columna a columna
  • Sangrado extremadamente bajo, totalmente compatible con MS
  • Estables con un pH de entre 2 y 8
  • Disponible en tamaños de partícula de 2,2, 3 y 5 μm y diámetros de 4,6, 3,0 y 2,1 mm, con un diámetro de poro medio de 120 ÅÅ
  • También disponibles en formato RSLC de 2,2 µm para realizar separaciones rápidas y fiables
Acerca de la familia Acclaim de columnas para HPLC
Alcance los altos niveles establecidos por los modernos métodos de HPLC y LC/MS con la familia Acclaim de columnas de fase reversa. Estas columnas de sílice con tecnologías avanzadas de unión de columnas y desactivación terminal proporcionan una selectividad complementaria, una elevada eficacia y una resolución extremadamente alta para una gran variedad de aplicaciones.
  • Para adaptarse a las necesidades concretas de sus aplicaciones, dispone de un amplio espectro de fases estacionarias, como las fases C8 y C18 convencionales, las fases polares integradas y las fases especializadas con poros grandes
  • Rendimiento probado para garantizar una alta calidad y fiabilidad para separaciones cromatográficas de la industria farmacéutica, biofarmacéutica, medioambiental, alimentaria y de otros tipos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Columna de análisis
LC-MS
17400 psi (1200 bar)
De 2 a 8
Unitary
60 °C
C18
Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Fase reversa
Fase reversa
Responsibly packaged
2,1 mm
250 mm
2,2 μm
120 Å
300 m²/g
L1
Acclaim
18 %
Sí
Bio-LC
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote001510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number074812
Número de lote001506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number074812
Número de lote001509 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number074812
Número de lote001539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number074812
Número de lote001497 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number074812
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas Acclaim™ 120 C18 > Longitud: 250mm; D.I.: 2,1 mm