Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para UHPLC Acclaim™ VANQUISH™ C18
Código de producto. 15642747 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15642747 250 mm cada uno
15622747 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15642747 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 074812V
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utilizan para aplicaciones de alta presión, como las capacidades de presión extendida del sistema Vanquish UHPLC, para obtener una mayor potencia de separación, velocidad y rendimiento.
Consiga una mayor potencia de separación, velocidad y capacidad de procesamiento utilizando columnas UHPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ VANQUISH™ C18. Estas columnas de fase reversa se desarrollaron junto con el sistema Vanquish UHPLC para aprovechar las capacidades de presión extendida del sistema y su solidez. El resultado es un nuevo nivel de separación, velocidad y rendimiento que resuelve los retos analíticos en análisis de cromatografía líquida (LC) y LC-MS.
Separaciones potentes
La gama ampliada de columnas de para UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ y Acclaim VANQUISH ofrecen una gama más amplia de selectividad y opciones de formato para satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones de UHPLC. Ofrecen:
  • Mejores separaciones: la alta eficacia permite la separación de una mezcla muy compleja
  • Más resultados: Alto rendimiento a altos caudales
  • Interacciones más sencillas: Solución de flujo de trabajo ininterrumpido, para separaciones sencillas y fáciles
  • Mayores capacidades: Amplia gama de formatos y selectividades de columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 21756 psi (1500 bar)
Tamaño de partículas 2,2 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 300 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Línea de productos Acclaim
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 18 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Técnica Bio-LC