Learn More
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker
Para uso con el apilador de microplacas BioStack4
Marca: Agilent BioTek 1230004
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para usar con placas tapadas
- Nota: Solo para uso con Biostack4
Especificaciones
Juego de pilas de 30 placas | |
Para el apilador de microplacas Biostack™, placas tapadas de ≤22 mm o placas sin tapa de ≤17,8 mm |
Título del producto
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker > Juego de pilas de 30 placas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido