Learn More
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker
Para uso con el apilador de microplacas BioStack4
1900.00€ - 2885.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Para el apilador de microplacas Biostack™, placas tapadas de ≤22 mm o placas sin tapa de ≤17,8 mm |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15399830
![]() |
Agilent BioTek
1230003 |
Juego de pilas de 10 placas |
1900.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15579485
![]() |
Agilent BioTek
1230004 |
Juego de pilas de 30 placas |
2885.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Para usar con placas tapadas
- Nota: Solo para uso con Biostack4
Especificaciones
Para el apilador de microplacas Biostack™, placas tapadas de ≤22 mm o placas sin tapa de ≤17,8 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Agilent BioTek Accessories for BioStack Microplate Stacker