Learn More
BINDER™ Puerto de acceso con conector de silicona para la serie CB, CBF
El puerto de acceso BINDER™ con tapón de silicona es una opción para su uso con incubadoras de CO2 CB y CBF
Marca: BINDER™ 8612-0025
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Orificio de acceso con tapón de silicona - 30 mm, trasero | |
Silicona | |
Posición posterior | |
1.2 in. |
Cámaras BINDER series CB y CBF | |
Puerto de acceso | |
Enchufe de silicona | |
30 mm |
Título del producto
BINDER™ Puerto de acceso con conector de silicona para la serie CB, CBF > Diámetro: 30 mm; posición: atrás
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido