Learn More
BINDER™ Puerto de acceso con conector de silicona para la serie CB, CBF
Tienda BINDER Productos
Click to view available options
Características:
Posición izquierda
Posición posterior
Posición derecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Orificio de acceso con tapón de silicona - 30 mm, trasero |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras BINDER series CB y CBF |
| Material | Silicona |
| Tipo | Puerto de acceso |
| Características | Posición posterior |
| Incluye | Enchufe de silicona |
| Diámetro (imperial) | 1.2 in. |
| Diámetro (métrico) | 30 mm |