Learn More
Abnova™ Tampón de hibridación fluorescente in situ (FISH)
Optimizado para el rendimiento con sondas FISH
185.00€ - 564.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4°C |
---|---|
Descripción | El tampón de hibridación FISH está optimizado para el rendimiento con sondas FISH y contiene sulfato de dextrano, formamida y SSC (pH de 7,0). |
Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16082368
|
Abnova™
U0028.1mL |
1 ml |
185.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16092368
|
Abnova™
U0029.5x1mL |
5 x 1 ml |
564.00€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hibridación fluorescente in situ (célula)
Especificaciones
Almacenar a 4°C | |
El tampón de hibridación FISH está optimizado para el rendimiento con sondas FISH y contiene sulfato de dextrano, formamida y SSC (pH de 7,0). | |
Hibridación in situ fluorescente (célula) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Tampón de hibridación fluorescente in situ (FISH)