Learn More
Abnova™ Tampón de hibridación fluorescente in situ (FISH)
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 x 1 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
paquete de 5
Descripción
Hibridación fluorescente in situ (célula)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4°C |
| Descripción | El tampón de hibridación FISH está optimizado para el rendimiento con sondas FISH y contiene sulfato de dextrano, formamida y SSC (pH de 7,0). |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| Tipo de producto | Tampón de hibridación FISH (1 ml) |
| Cantidad | 1 ml |