Learn More
Eppendorf™ Microplacas de fondo redondeado de polipropileno estériles de 96 pocillos
Pipette, control and recover samples with this polypropylene microplate. Eppendorf™ 96-Well Sterile Polypropylene U-Bottom Microplates are ideal for assays that require high resistance against temperature or solvents.
Marca: Eppendorf™ 0030606205
Detalles adicionales : Peso : 8.05500kg
Descripción
- Polipropileno transparente (PP) sin igual para mejorar la visibilidad de las muestras
- OptiTrack Matrix™ : 30Identificación de muestras hasta un % más rápida y menos errores de pipeteo gracias al etiquetado alfanumérico de alto contraste
- ™ Diseño de pozo RecoverMax: Geometría de pocillos optimizada para un volumen restante mínimo y una excelente mezcla propiedades
- Bordes de pocillos elevados y superficie lisa para un cierre fiable, incluso con sellado térmico
- g-Safe™: estabilidad de centrifugación excepcional de hasta 6,000 × g
- El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
- Fabricados sin biocidas, suavizantes ni agentes de liberación para molde (materiales que pudieran afectar de forma negativa a los bioensayos)
- Funcionalidad garantizada de -86 a +100°C.
- Esterilizable en autoclave (121 °C, 20 min)
Especificaciones
Estándar | |
Blanco, Fondo transparente | |
96 | |
U | |
Blanca |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
Estéril | |
240/pack | |
Transparente |