Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Adecuado para pruebas de aglutinación. Las 96 placas de tiras de fondo redondo Greiner Bio-One Well Polyestireno, 1 x 8 tiras son adecuadas para proteínas no polares y péptidos.
Marca:  Greiner Bio-One 767070
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10329181
  • 373.73€ / paquete de 100
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Descripción
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenas
  • Pipeteado simple y limpio
  • Adecuado para +/-análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Placa de tiras
Adherencia media
Placa de tiras
96
No estéril
388 μl
Sí
Sí
Transparente
8 x 12
Blanco
Poliestireno
De 20 a 350 μl
Microlon 200
U
100
-20°C a +60°C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras > 200 Revestimiento MICROLON, encuadernación media