Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Adecuado para pruebas de aglutinación. Las 96 placas de tiras de fondo redondo Greiner Bio-One Well Polyestireno, 1 x 8 tiras son adecuadas para proteínas no polares y péptidos.
Marca: Greiner Bio-One 767071
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Pipeteado simple y limpio
- Adecuado para análisis +/-
Especificaciones
Placa de tiras | |
Alta adherencia | |
Poliestireno | |
De 20 a 350 μl | |
Microlon 600 | |
U | |
100 | |
-20°C a +60°C |
8 x 12 | |
Blanco | |
96 | |
No estéril | |
388 μl | |
Sí | |
Sí | |
Transparente |
Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo redondo de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras > 600 Revestimiento MICROLON, alta adherencia
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido