Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos Microtiter™
Utilice estas microplacas de 96 pocillos para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
121.00€ - 261.77€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Microplaca |
N.° de pocillos | 96 |
Código de producto | Marca | Material | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Forma del pocillo | Volumen del pocillo (métrico) | Tapa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10558295
|
Thermo Scientific™
2205 |
Poliestireno | U | 400 μl | Sin tapa |
144.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10437305
|
Thermo Scientific™
2605 |
Poliestireno | V | 280 μl | Sin tapa |
121.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10519465
|
Thermo Scientific™
9205 |
Poliestireno | C | 330 μl | Sin tapa |
127.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10222275
|
Thermo Scientific™
2101 |
Vinilo | U | 400 μl | No |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10567145
|
Thermo Scientific™
2801 |
Vinilo | Plano | 330 μl | Sin tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10324165
|
Thermo Scientific™
2401 |
Vinilo | U | 400 μl | Con tapa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las microplacas de 96 pocillos Microtiter Thermo Scientific™ son ideales para aplicaciones de microvolúmenes como almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
- Para investigaciones y cribado analítico masivo
- Placas transparentes para aplicaciones colorimétricas
- Tamaño estándar, 128 × 86 mm
- Disponibles como pocillos cuadrados de poliestireno y como pocillos cuadrados de vinilo
- Las microplacas Microtiter de vinilo se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones y tipificaciones sanguíneas.
- Las microplacas Microtiter de estireno se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones, pruebas de microbiología y tipificaciones sanguíneas.
Información para pedidos:
Las microplacas de poliestireno están disponibles en paquetes de 50 unidades. Las microplacas de vinilo están disponibles en paquetes de 25 o 100 unidades, en función del producto.
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
96 |
8 x 12 | |
Microplaca | |
Sin tratar |