Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos Microtiter™
Código de producto. 10222275
Change view
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Vinilo
Forma del pocillo:
C
Plano
U
V
Volumen del pocillo (métrico):
280 μl
330 μl
400 μl
Tapa:
Con tapa
Sin tapa
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Material Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) Tapa unitSize
10222275 Vinilo U 400 μl Sin tapa paquete de 100
10558295 Poliestireno U 400 μl Sin tapa paquete de 50
10324165 Vinilo U 400 μl Con tapa paquete de 100
10437305 Poliestireno V 280 μl Sin tapa paquete de 50
10567145 Vinilo Plano 330 μl Sin tapa paquete de 100
10519465 Poliestireno C 330 μl Sin tapa paquete de 50
6 options
Código de producto. 10222275
Marca: Thermo Scientific™ 2101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas microplacas de 96 pocillos para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, transferencia de muestras o reactivos, diluciones en serie, hemaglutinaciones, tipificaciones sanguíneas y fijaciones del complemento.
Las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Microtiter son ideales para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, la transferencia de muestras o reactivos, las diluciones en serie, las hemaglutinaciones, las tipificaciones sanguíneas y las fijaciones del complemento.
  • Para investigaciones y decribado de alto rendimiento
  • Placas transparentes para aplicaciones colorimétricas
  • Tamaño estándar, 128 × 86 mm
  • Disponibles como pocillos cuadrados de poliestireno y como pocillos cuadrados de vinilo
  • Las microplacas de vinilo se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones y tipificaciones sanguíneas.
  • Las microplacas de estireno Microtiter se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones, pruebas de microbiología y tipificaciones sanguíneas.
Información para pedidos:
Las microplacas de poliestireno están disponibles en paquetes de 50 unidades. Las microplacas de vinilo están disponibles en paquetes de 25 o 100 unidades, dependiendo del producto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 25 paq., 100 cajas
Línea de productos Microtiter
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Vinilo
Volumen del pocillo (métrico) 400 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo U
N.º por caja 100
N.° por paquete 25