Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas de 96 pocillos Microtiter™
Descripción
Las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Microtiter son ideales para aplicaciones de microvolúmenes como el almacenamiento, la transferencia de muestras o reactivos, las diluciones en serie, las hemaglutinaciones, las tipificaciones sanguíneas y las fijaciones del complemento.
- Para investigaciones y cribado analítico masivo
- Placas transparentes para aplicaciones colorimétricas
- Tamaño estándar, 128 × 86 mm
- Disponibles como pocillos cuadrados de poliestireno y como pocillos cuadrados de vinilo
- Las microplacas Microtiter de vinilo se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones y tipificaciones sanguíneas.
- Las microplacas Microtiter de estireno se usan para fijaciones del complemento, aglutinaciones, pruebas de microbiología y tipificaciones sanguíneas.
Información para pedidos:
Las microplacas de poliestireno están disponibles en paquetes de 50 unidades. Las microplacas de vinilo están disponibles en paquetes de 25 o 100 unidades, en función del producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas, paquete de 10 |
| Línea de productos | Microtiter |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 330 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |