missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm

Se trata de una matriz capilar para el analizador de ADN Applied Biosystems 3730xl.Cada matriz contiene 96 capilares de 36 cm de longitud.

Marca:  Applied Biosystems™ 4331244

Código de producto. 16385282

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Includes: Cada matriz contiene 96 capilares (36 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN Applied Biosystems 3730xl.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Se utiliza para secuenciación, microsatélites, genotipado de SNP y análisis de fragmentos.

Información de órdenes

Cada uno

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Análisis de fragmentos
Cada matriz contiene 96 capilares (de 36 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN 3730xl de Applied Biosystems.

Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3730 hasta 300 ciclos de ejecución durante un año desde su adquisición.
Analizador de ADN 3730xl
96 capilares
1 array
36 cm
Secuenciación
36 cm (capilar)
Matriz capilar
Temperatura ambiente
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos Certificados

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote37BD64 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2017 Catalog Number4331244
Número de lote32ID70 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/03/2017 Catalog Number4331244
Número de lote34AD62 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog Number4331244
Número de lote34HD64 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/04/2017 Catalog Number4331244
Número de lote34ED62 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/07/2017 Catalog Number4331244
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm > 1 matriz

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.