Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm
Código de producto. 15869766 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15869766 1 matriz cada uno
1 options
Código de producto. 15869766 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4331244
 Artículo restringido
En stock
Includes
Cada matriz contiene 96 capilares (36 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN Applied Biosystems 3730xl.
Se trata de una matriz capilar para el analizador de ADN Applied Biosystems 3730xl.Cada matriz contiene 96 capilares de 36 cm de longitud.
Se utiliza para secuenciación, microsatélites, genotipado de SNP y análisis de fragmentos.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Software Type Análisis de fragmentos
Cantidad 1 matriz
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730xl
Longitud (métrico) 36 cm (capilar)
Número de capilares 96 capilares
Tipo de producto Matriz capilar
Longitud del capilar 36 cm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Cada matriz contiene 96 capilares (de 36 cm de longitud) para su uso con el analizador de ADN 3730xl de Applied Biosystems.
Garantizamos el rendimiento de las matrices capilares 3730 hasta 300 ciclos de ejecución durante un año desde su adquisición.