Learn More
MP Biomedicals™ Solución de limpieza 7X™
Las soluciones de limpieza 7X™ son un líquido concentrado compuesto por tensoactivos aniónicos y disolventes especiales.
Marca:  MP Biomedicals™ 097667098
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11489575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
La solución de limpieza 7X se ha desarrollado para una limpieza segura y eficaz de instrumentos de laboratorio y material de vidrio, incluidos tubos de ensayo, placas de Petri, matraces, portaobjetos para microscopía, equipos de patología e instrumentos quirúrgicos
  • Eficaz y seguro
  • Se drena por completo del material de vidrio en segundos
  • Elimina los residuos sin dejar fluorescencia interferente
  • PH neutro, sin necesidad de ajuste de pH en ninguna concentración
  • No graba en vidrio ni en material de laboratorio de plástico a ninguna concentración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
7X
Uso en vidrio, plástico, equipos de sobremesa y tubos
Desde 6 hasta 7,5
De 15 °C a 30 °C
55 gal
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
MP Biomedicals™ Solución de limpieza 7X™ > Detergente 7X, 208,2 l (55 gal)