Learn More
Hamilton™ Serie Microliter™ 700/1700 - jeringas de inyección manual herméticas en columna Gastight™
Las jeringas están diseñadas para funcionar con inyectores de GC en columna.
150.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, aluminio anodizado |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
Diámetro interior (métrico) | 0,048 cm |
Diámetro exterior (métrico) | 0,66 cm |
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Longitud de la aguja (métrico) | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior de la aguja (imperial) | Diámetro exterior de la aguja (imperial) | Longitud de la aguja (métrico) | Estilo de punta de aguja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11592475
|
Hamilton™
80386 |
0,043 in | 0,009 in | 12,5 cm | 2 |
150.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de microlitros (serie700) o de Gastight (serie1700). Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo PTFE mecanizada de precisión que crea una junta de libre de fugas
- Aguja extraíble de sílice fundida (RNFS): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco. Estos RN tienen una aguja de sílice fundida recubierta de poliimida.
- Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 32
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 0,17mm y 0,23mm
Especificaciones
Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, aluminio anodizado | |
0,26 in | |
0,66 cm | |
2000 psi | |
115°C | |
10 μl | |
Estéril |
0,019 in | |
0,048 cm | |
Jeringa Microliter | |
239 °F | |
701 | |
Inyectores de GC en columna |