Learn More
Hamilton™ Serie Microliter™ 700/1700 - jeringas de inyección manual herméticas en columna Gastight™
Descripción
Las jeringas de esta categoría son jeringas de microlitros (serie700) o de Gastight (serie1700). Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo PTFE mecanizada de precisión que crea una junta de libre de fugas
- Aguja extraíble de sílice fundida (RNFS): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco. Estos RN tienen una aguja de sílice fundida recubierta de poliimida.
- Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 32
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 0,17mm y 0,23mm
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable, vidrio de borosilicato, aluminio anodizado |
| Calibre de aguja | 32 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,019 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,043 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,011 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,009 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,048 cm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,66 cm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,024 cm |
| Mostrar más |