Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 7 l
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Descripción
- El primer recipiente para objetos punzantes de un solo uso sostenible del mundo en el mercado.
- El de 7 litros proporciona la combinación ideal de rentabilidad y portabilidad en zonas de uso bajo a medio.
- Una amplia abertura permite la eliminación sencilla de agujas y jeringas. Una tapa translúcida con la solapa interna transparente y la línea de llenado visible ayudan a garantizar que el recipiente de 7 litros no se llene en exceso.
- Nuestros recipientes Sharpsafe™ se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
- Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con material reciclado robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
- Características y ventajas
- Fabricados de material reciclado de baja huella de carbono
- Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno.
- El protector de seguridad transparente y autoactivable garantiza una eliminación segura.
- Protección de seguridad fabricada con material 100 % reciclado
- Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar.
- Función de cierre temporal y final
- Montaje sencillo de 4 clics
- Cumple con las normas que se indican a continuación
- ISO23907-1:2019
- UN3291
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 7 L |
Certificaciones/conformidad | Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291 |
Color del tapón | Azul |
Color | Gris |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 345 x 810 x 680 mm |
Cantidad | 50/caja |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación segura de objetos punzantes clínicos |
Tipo de producto | Recipientes para objetos punzantes |
Título del producto
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 7 l >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido