Learn More
Recipiente para residuos de 4,68 l multifuncional Sharpsguard™ pharmi 5
Código de producto. 12392439
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4,68 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12392439 4,68 l cada uno
1 options
Código de producto. 12392439 Proveedor Daniels Healthcare N.º de proveedor DD205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.26€
    2.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1.46€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Recipiente ideal para residuos farmacéuticos de uso general para la eliminación de residuos médicos en su embalaje original. El recipiente de residuos multifunción de 4,68 l Sharpsguard™ pharmi 5 se suministra con una tapa montada.
  • Estructura de polipropileno y grosor de pared rígidos
  • Ofrece una excelente protección contra objetos punzantes y la fuga de líquidos
  • Cuando el recipiente se llena hasta la línea de llenado, se debe cerrar y eliminar de forma segura
  • Todos tienen marcas estándares británicas, instrucciones de usuario y una línea de llenado visible
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4,68 l
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Azul
Altura (métrico) 285 mm
Longitud (métrico) 176 mm
Tamaño de abertura (métrico) 77 x 45 mm (L x An)
Cantidad 2 paquete
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para una recogida, transporte y eliminación seguros de los residuos médicos en sus envases originales, es decir, comprimidos o frascos