Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
65.55€ - 236.00€
CAS | 22952-32-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6Cl2O3S |
Peso molecular (g/mol) | 241.082 |
Número MDL | MFCD00052959 |
Clave InChI | FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride |
PubChem CID | 2734272 |
Nombre IUPAC | cloruro de 5-chloro-2-metoxibencensulfonilo |
SMILES | COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11466937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14362.06 |
5 g |
65.55€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11476937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14362.14 |
25 g |
236.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
22952-32-5 | |
241.082 | |
FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N | |
2734272 | |
COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl |
C7H6Cl2O3S | |
MFCD00052959 | |
5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride | |
cloruro de 5-chloro-2-metoxibencensulfonilo |
Especificaciones
5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride | |
100°C to 104°C | |
MFCD00052959 | |
5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride | |
COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl | |
241.082 | |
241.1 |
22952-32-5 | |
C7H6Cl2O3S | |
UN3096 | |
FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 5-chloro-2-metoxibencensulfonilo | |
2734272 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO