Learn More
Cloruro de 5-cloro-2-metoxibencensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466937 5 g 5 g
11476937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14362.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22952-32-5
Fórmula molecular C7H6Cl2O3S
Peso molecular (g/mol) 241.082
Número MDL MFCD00052959
Clave InChI FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 2734272
Nombre IUPAC cloruro de 5-chloro-2-metoxibencensulfonilo
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 100°C to 104°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3096
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.1
Porcentaje de pureza 98%