Learn More
5-[1-Metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
23.10€ - 309.00€
CAS 175202-93-4
Fórmula molecular C10H7F3N2OS
Peso molecular (g/mol) 260.234
Número MDL MFCD00052163
Clave InChI ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2775667
Nombre IUPAC 5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofeno-2-carbaldehído
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10406092
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
KM05281CB
250 mg
23.10€
250 miligramos
10641873
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
KM05281DA
1 g
76.00€
1 g
10351995
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
KM05281DE
5 g
309.00€
5 g
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
5-[1-Metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™