Learn More
5-[1-Metil-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-3-il]tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351995
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10351995 5 g 5 g
10406092 250 mg 250 miligramos
10641873 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 10351995
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM05281DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175202-93-4
Fórmula molecular C10H7F3N2OS
Peso molecular (g/mol) 260.234
Número MDL MFCD00052163
Clave InChI ITUYPRXQRPMRTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl-thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carboxaldehyde, 2-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-5-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarbaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2775667
Nombre IUPAC 5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofeno-2-carbaldehído
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.24
Porcentaje de pureza 97%