Learn More
4-terc-Butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.22 g/mol
20.90€ - 85.83€
CAS | 98-54-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H14O |
Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
Número MDL | MFCD00002367 |
Clave InChI | QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol |
PubChem CID | 7393 |
ChEBI | CHEBI:34444 |
Nombre IUPAC | 4-tert-butilfenol |
SMILES | CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10657632
|
Thermo Scientific Acros
108000050 |
5 g |
20.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10637442
|
Thermo Scientific Acros
108000010 |
1 kg |
44.92€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10448440
|
Thermo Scientific Acros
108000025 |
2.5 kg |
85.83€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
98-54-4 | |
150.22 | |
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N | |
7393 | |
4-tert-butilfenol |
C10H14O | |
MFCD00002367 | |
4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol | |
CHEBI:34444 | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O |
Especificaciones
4-tert-Butylphenol | |
98-54-4 | |
100.0 | |
Blanco a beige | |
236.0°C to 238.0°C | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
(CH3)3CC6H4OH | |
MFCD00002367 | |
15, 1588 | |
4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol | |
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N | |
4-tert-butilfenol | |
7393 | |
2.4 mPa.s (110°C) | |
97% |
97% | |
96.0 | |
96.0°C to 100.0°C | |
0.9000g/mL | |
113°C | |
96% min. (GC) | |
C10H14O | |
1.4787 | |
06, 524 | |
0.9 | |
Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alcoholic alkali,soluble in alcohol and ether | |
CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O | |
150.22 | |
CHEBI:34444 | |
150.22 | |
Copos o pastillas |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Susceptible de perjudicar la fertilidad.
Declaración de GHS P
Obtener instrucciones especiales antes del uso.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
EN CASO DE INGESTIÓN:Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-679-0
missing translation for 'rtecsNumber' : SJ8925000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-tert-Butylphenol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-tert-Butylphenol