Learn More
4-terc-Butilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10637442 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 g
10637442 1 kg 1 Kg
10657632 5 g 5 g
10448440 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10637442
Marca: Thermo Scientific Acros 108000010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-54-4 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-54-4
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00002367
Clave InChI QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyl phenol, butylphen, p-tert-butylphenol, ptbp, 4-1,1-dimethylethyl phenol, 4-t-butylphenol, p-t-butyl phenol, phenol, 4-1,1-dimethylethyl, p-t-butylphenol, p-terc.butylfenol
PubChem CID 7393
ChEBI CHEBI:34444
Nombre IUPAC 4-tert-butilfenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylphenol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96.0°C to 100.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 236.0°C to 238.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4OH
Índice de refracción 1.4787
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, 524
Índice Merck 15, 1588
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alcoholic alkali,soluble in alcohol and ether
Viscosidad 2.4 mPa.s (110°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Copos o pastillas