Learn More
Ácido 4-metoxicarbonil-2-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224.963 g/mol
37.30€ - 83.45€
Identificadores de productos químicos
CAS | 85107-55-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H8BNO6 |
Peso molecular (g/mol) | 224.963 |
Número MDL | MFCD01632202 |
Clave InChI | SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d |
PubChem CID | 2773493 |
Nombre IUPAC | ácido (4-metoxicarbonil-2-nitrofenil)borónico |
SMILES | B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15439637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52863.03 |
1 g |
37.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15449637
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52863.06 |
5 g |
83.45€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
85107-55-7 | |
224.963 | |
SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N | |
2773493 | |
B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O |
C8H8BNO6 | |
MFCD01632202 | |
4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d | |
ácido (4-metoxicarbonil-2-nitrofenil)borónico |
Especificaciones
4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid | |
160°C to 171°C | |
MFCD01632202 | |
SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (4-metoxicarbonil-2-nitrofenil)borónico | |
2773493 | |
97% |
85107-55-7 | |
C8H8BNO6 | |
4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d | |
B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O | |
224.963 | |
224.96 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.