Learn More
Ácido 4-metoxicarbonil-2-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449637 5 g 5 g
15439637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52863.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 85107-55-7 | C8H8BNO6 | 224.963 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85107-55-7
Fórmula molecular C8H8BNO6
Peso molecular (g/mol) 224.963
Número MDL MFCD01632202
Clave InChI SFEJGHJCGQNFQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid, methyl 4-dihydroxyboranyl-3-nitrobenzoate, 2-nitro-4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitro-phenyl boronic acid, methyl 4-borono-3-nitrobenzoate, acmc-209q4d
PubChem CID 2773493
Nombre IUPAC ácido (4-metoxicarbonil-2-nitrofenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methoxycarbonyl-2-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión 160°C to 171°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.96
Porcentaje de pureza 97%