Learn More
Cloruro de 4-bromobutirilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
33.90€ - 264.00€
CAS | 927-58-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H6BrClO |
Peso molecular (g/mol) | 185.445 |
Número MDL | MFCD00000753 |
Clave InChI | LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride |
PubChem CID | 70225 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-bromobutanoilo |
SMILES | C(CC(=O)Cl)CBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11470013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.06 |
5 g |
33.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11480013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.14 |
25 g |
112.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11490013
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12094.22 |
100 g |
264.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl cloruro de 4-bromobutirilo se usa como precursor para la síntesis del ácido carólico al reaccionar con el éster etoximagnesiomalónico. Se utiliza ampliamente como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
927-58-2 | |
185.445 | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
70225 | |
C(CC(=O)Cl)CBr |
C4H6BrClO | |
MFCD00000753 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
cloruro de 4-bromobutanoilo |
Especificaciones
4-Bromobutyryl chloride | |
1.6 | |
91°C (195°F) | |
Br(CH2)3COCl | |
MFCD00000753 | |
1743026 | |
4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride | |
LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-bromobutanoilo | |
70225 | |
97% |
927-58-2 | |
102°C to 103°C (40 mmHg) | |
C4H6BrClO | |
1.492 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Miscible with organic solvents. Immiscible with water. | |
C(CC(=O)Cl)CBr | |
185.445 | |
185.45 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 213-154-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 4-Bromobutyryl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromobutyryl chloride