Learn More
Cloruro de 4-bromobutirilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490013 100 g 100 g
11470013 5 g 5 g
11480013 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490013 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12094.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-bromobutirilo se usa como precursor para la síntesis del ácido carólico al reaccionar con el éster etoximagnesiomalónico. Se utiliza ampliamente como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos. No miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Retirar todas las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-58-2
Fórmula molecular C4H6BrClO
Peso molecular (g/mol) 185.445
Número MDL MFCD00000753
Clave InChI LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromobutanoilo
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromobutyryl chloride
Densidad 1.6
Punto de ebullición 102°C to 103°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Fórmula lineal Br(CH2)3COCl
Índice de refracción 1.492
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1743026
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.45
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromobutyryl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Bromobutyryl chloride