Learn More
4-(6-Hidrazino-4-pirimidinil)morfolina, 96 %, Thermo Scientific™
68.70€ - 171.00€
CAS 5767-36-2
Fórmula molecular C8H13N5O
Peso molecular (g/mol) 195.226
Número MDL MFCD11655642
Clave InChI XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
Nombre IUPAC (6-morfolin-4-ilpirimidin-4-il)hidrazina
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15486427
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33589.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15476427
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33589.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
4-(6-Hidrazino-4-pirimidinil)morfolina, 96 %, Thermo Scientific™