Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11403008
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403008
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11403008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18726.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893-33-4
Fórmula molecular C14H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 266.219
Número MDL MFCD00054501
Clave InChI WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
Nombre IUPAC 4,4,4-Trifluoro-1-naftaleno-2-ilbutano-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10241407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/06/2022 Código de productoA18726.14,A18726.06
Número de lote10226925 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de productoA18726.14,A18726.06
Número de lote10216865 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de productoA18726.14,A18726.06
Número de lote10164419 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de productoA18726.14,A18726.06
Número de lote10210212 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Código de productoA18726.14,A18726.06
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
RUO – Research Use Only
Título del producto
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >