Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492998 5 g 5 g
11403008 25 g 25 g
11413008 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18726.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 893-33-4
Fórmula molecular C14H9F3O2
Peso molecular (g/mol) 266.219
Número MDL MFCD00054501
Clave InChI WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
Nombre IUPAC 4,4,4-Trifluoro-1-naftaleno-2-ilbutano-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Punto de fusión 74°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.22
Porcentaje de pureza 99%