Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta de 3 dientes
Abrazadera de retorta de 3 dientes Bochem™ con fabricación de acero inoxidable y dedos revestidos de silicona.
81.35€ - 153.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable (18/10) |
---|---|
Diámetro (métrico) | 12 mm |
Longitud (métrico) | 190 mm |
Jaw Type | 3 dientes |
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (métrico) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10284031
|
Bochem™
5551 |
0 a 80 mm |
81.35€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10084950
|
Bochem™
5420 |
Entre 0 y 120 mm |
153.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Acero inoxidable
- 3 dientes
- Dedos revestidos de silicona
Especificaciones
Acero inoxidable (18/10) | |
12 mm | |
190 mm | |
3 dientes |