Learn More
Bochem™ Abrazadera de retorta de 3 dientes
Código de producto. 10284031
Change view
Click to view available options
Tamaño (métrico) del asa:
0 a 80 mm
Entre 0 y 120 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño (métrico) del asa unitSize
10284031 0 a 80 mm 1 PCS
10084950 Entre 0 y 120 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10284031 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5551
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Abrazadera de retorta de 3 dientes Bochem™ con fabricación de acero inoxidable y dedos revestidos de silicona.
  • Acero inoxidable
  • 3 dientes
  • Dedos revestidos de silicona
Especificaciones
Material Acero inoxidable (18/10)
Diámetro (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 190 mm
Tamaño (métrico) del asa 0 a 80 mm
Jaw Type 3 dientes