Learn More
3-piperidinil(1-pirrolidinil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
89.10€ - 547.00€
CAS 35090-94-9
Fórmula molecular C10H18N2O
Peso molecular (g/mol) 182.267
Número MDL MFCD05865122
Clave InChI AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
Nombre IUPAC piperidina-3-il(pirrolidina-1-il)metanona
SMILES C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10671065
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO01164CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar
89.10€
250 miligramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10605943
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO01164DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
193.00€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10692675
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
MO01164DE
5 g Frasco de vidrio ámbar
547.00€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de inhalación
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3-piperidinil(1-pirrolidinil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™