Learn More
3-piperidinil(1-pirrolidinil)metanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10605943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10605943 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10671065 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10692675 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
3 options
Código de producto. 10605943
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO01164DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 35090-94-9
Fórmula molecular C10H18N2O
Peso molecular (g/mol) 182.267
Número MDL MFCD05865122
Clave InChI AMOUVOLDCHVMBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone, 3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine, 3-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine, 3-piperidyl 1-pyrrolidyl methanone, piperidin-3-yl-pyrrolidin-1-yl-methanone, pyrrolidine, 1-3-piperidinylcarbonyl, r-piperidin-3-yl pyrrolidin-1-yl methanone, 3-piperidyl pyrrolidinyl ketone, 3r-3-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine
PubChem CID 2794682
Nombre IUPAC piperidina-3-il(pirrolidina-1-il)metanona
SMILES C1CCN(C1)C(=O)C2CCCNC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.27
Porcentaje de pureza 97%