Learn More
Isocianato de 3-(etoxicarbonil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
35.98€ - 319.59€
CAS 67531-68-4
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00013865
Clave InChI UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11387456
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09495.03
1 g
35.98€
1 g
11397456
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09495.06
5 g
105.53€
5 g
11307466
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L09495.14
25 g
319.59€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H334-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H331-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ISOCIANATOS, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isocianato de 3-(etoxicarbonil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals