Learn More
Isocianato de 3-(etoxicarbonil)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397456 5 g 5 g
11387456 1 g 1 g
11307466 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397456 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09495.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 67531-68-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67531-68-4
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00013865
Clave InChI UPXGGIRFDZENRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-ethoxycarbonyl phenyl isocyanate, 3-carbethoxyphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonylphenyl isocyanate, 3-ethoxycarbonyl phenylisocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid ethyl ester, 3-carboethoxyphenyl isocyanate, #, ethyl 3-isocyanatobenzoate, 3-ethoxycarbonyl phenylisothiocyanate, 3-isocyanato-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 589806
Nombre IUPAC 3-isocianatobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Densidad 1.154
Punto de ebullición 213°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.531
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 7636626
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 97%